Tlačiť
Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A29585-100G A29585-1KG A29585-3KG A29585-500G A29585-5G
SIALA29585-100GEA 101.89 EUR
SIALA29585-100G SIALA29585-1KG SIALA29585-3KG SIALA29585-500G SIALA29585-5G
Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Allyl bromide
Vzorec: C₃H₅Br
Teplota varu: 70 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –119 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000244
Číslo CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
OSN: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00285