Tlačiť
Benzylacetát 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
105820010 105822500
ACRO105820010EA 110.71 EUR
ACRO105820010 ACRO105822500
Benzylacetát 99+%
Benzylacetát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 206 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –51 °C
Hustota: 1,055 g/cm³
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008712
Číslo CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %