Tlačiť
Isopropenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
10914-170KG 10914-1KG 10914-25KG
SIAL10914-170KGEA 0 EUR
SIAL10914-170KG SIAL10914-1KG SIAL10914-25KG
Isopropenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Isopropenyl acetate
Balenie: produced by Wacker Chemie AG
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 94 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –93 °C
Hustota: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008709
Číslo CAS: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
OSN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223