Tlačiť
Isopropenyl acetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152500010 152502500
ACRO152500010EA 107.9 EUR
ACRO152500010 ACRO152502500
Isopropenyl acetate 99%
Isopropenyl acetate
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 94 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –93 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008709
Číslo CAS: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
OSN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %