Tlačiť
3-methylpentan, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
68320-50ML 68320-5ML
68320-50MLEA 551.54 EUR
68320-50ML 68320-5ML
3-methylpentan, Supelco®
3-methylpentan
Vzorec: C₆H₁₄
Teplota varu: 64 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –118 °C
Hustota: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009342
Číslo CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
OSN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=735c89dc450d547ebef567bb643698327134d388&vid=3022c34d07dad177b9a3300a8b67a94ff7182088&prid=web&clid=SAPDAM