3-methylpentan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99+%
CAS No.: 96-14-0
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -32°(-26°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -118°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1730734
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009342
Vzorec:
C₆H₁₄ Teplota varu: 63…65 °C Teplota tavenia: –118 °C Hustota: 0,663 Teplota vzplanutia: –32 °C (–26 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009342 Číslo CAS: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 OSN: 1208 ADR: 3,II |