Tlačiť
3-methylpentan 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127352500 127350010 127350500
ACRO127352500EA 138.39 EUR
ACRO127352500 ACRO127350010 ACRO127350500
3-methylpentan 99+%
3-methylpentan
Vzorec: C₆H₁₄
Teplota varu: 64 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –118 °C
Hustota: 0,66 g/cm³
Teplota vzplanutia: –32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009342
Číslo CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
OSN: 1208
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Assay ≤8 % (Tetracyclin hydrochloride) On dry substance
Water ≤2.0 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Passes test
pH 2.3 to 3.3 (1 % in water CO2 free)
Specific optical rotation -235° to -250° (20°C, 589 nm) (c=0.25, water) (on dry substance)
Absorbance ≤0.40 (460 nm)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm