Tlačiť
2-Methylhexane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126910050 126910250
ACRO126910050EA 162.45 EUR
ACRO126910050 ACRO126910250
2-Methylhexane 99%
2-Methylhexane
Vzorec: C₇H₁₆
Teplota varu: 90 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –118 °C
Hustota: 0,67 g/cm³
Teplota vzplanutia: –3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009487
Číslo CAS: 591-76-4
EINECS: 209-730-6
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3835 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %