Tlačiť
2-methylbutan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
103614TEA 89.05 EUR
103614T 103616V
2-methylbutan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
2-methylbutan
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Teplota varu: 28 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –160 °C
Hustota: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009338
Číslo CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
OSN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 0.5
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 50 ppm
n-Pentane Max. 1.0 %
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm