Tlačiť
2-methylbutan 99+% for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167840010 167842500
ACRO167840010EA 237.46 EUR
ACRO167840010 ACRO167842500
2-methylbutan 99+% for spectroscopy
2-methylbutan
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Teplota varu: 30 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –160 °C
Hustota: 0,62 g/cm³
Teplota vzplanutia: –51 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009338
Číslo CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
OSN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g