Tlačiť
2,4-Dimethylpentane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03570.04 L03570.09
L03570.04EA 88.25 EUR
L03570.04 L03570.09
2,4-Dimethylpentane ≥98%
2,4-Dimethylpentane
Purity: 98+% CAS No.: 108-08-7 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.3820 Melting Point: ca -123° Boiling Point: 79-80° Beilstein Reference: 1696855 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00008945
Vzorec: C₇H₁₆
Teplota varu: 79…80 °C
Teplota tavenia: ∼–123 °C
Hustota: 0,670
Teplota vzplanutia: –12 °C (10 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008945
Číslo CAS: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
OSN: 1206
ADR: 3,II