Tlačiť
Isooktán 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83630.320EA 343.28 EUR
83630.320 83630.290
Isooktán 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Mw: 114.23
Teplota varu: 99.2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –107 °C
Hustota: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008943
Číslo CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
OSN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.50 %
Water Max. 0.01 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (220 nm) Min. 70.0 %
Transmittance (235 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (255 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15246 Passes test
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable