Tlačiť
Isooktán, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
28780.322EA 187.06 EUR
28780.322 28780.366
Isooktán, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Mw: 114.23
Teplota varu: 99.2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –107 °C
Hustota: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008943
Číslo CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
OSN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.690 - 0.695
Free acidity Max. 0.0004 meq/g
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm