Tlačiť
Isooktán ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
28775.290EA 68.99 EUR
28775.290 28775.368 28775.461
Isooktán ≥98%, TECHNICAL
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Teplota varu: 99,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –107 °C
Hustota: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008943
Číslo CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
OSN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.391 - 1.393