Tlačiť
Isooktán 99.5%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
326620010 326620025
ACRO326620010EA 107.9 EUR
ACRO326620010 ACRO326620025
Isooktán 99.5%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Teplota varu: 99,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –107 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008943
Číslo CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
OSN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %