Tlačiť
Isooktán 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
295720010 295720025 295720250
ACRO295720010EA 85.04 EUR
ACRO295720010 ACRO295720025 ACRO295720250
Isooktán 99+%, pure
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Teplota varu: 98…99 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –107 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008943
Číslo CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
OSN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %