Tlačiť
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
156250500 156250010 156252500
ACRO156250500EA 98.68 EUR
ACRO156250500 ACRO156250010 ACRO156252500
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane 98%
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Vzorec: C₁₆H₃₄
Teplota varu: 240 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,79 g/cm³
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008856
Číslo CAS: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %