Tlačiť
terc-Butylamin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminoisobutane
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
A11135.0DEA 431.8 EUR
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
terc-Butylamin 98%
terc-Butylamin
Purity: 98% CAS No.: 75-64-9 Molecular Formula: (CH3)3CNH2 Formula Weight: 73.14 Flash Point: -38°(-36°F) Refractive Index: 1.3780 Odour: Amine-like Melting Point: -67° Boiling Point: 44-46° Beilstein Reference: 605267 Merck Reference: 14,1545 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008050
Vzorec: C₄H₁₁N
Mw: 73.14
Teplota varu: 44…46 °C
Teplota tavenia: –67 °C
Hustota: 0.696
Teplota vzplanutia: –38 °C (–36 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008050
Číslo CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
OSN: 2733
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01544