Tlačiť
2-chlor-2-methylpropan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl chloride
A13004.AK A13004.AP A13004.AU AB114836.0500
A13004.AKEA 38.09 EUR
A13004.AK A13004.AP A13004.AU ABCRAB114836.0500
2-chlor-2-methylpropan ≥98%
2-chlor-2-methylpropan
Purity: 98+% CAS No.: 507-20-0 Molecular Formula: (CH3)3CCl Formula Weight: 92.57 Flash Point: -27°(-16°F) Refractive Index: 1.3848 Odour: Mild Melting Point: -26° Boiling Point: 50-52° Beilstein Reference: 1730872 Merck Reference: 14,1562 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00000816
Vzorec: C₄H₉Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 50…52 °C
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 0.846
Teplota vzplanutia: –27 °C (–16 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000816
Číslo CAS: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561