2-chlor-2-methylpropan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
109500025
109500250
109505000
ACRO109500025EA
206.58
EUR
ACRO109500025
ACRO109500250
ACRO109505000
2-chlor-2-methylpropan 99%
2-chlor-2-methylpropan
Vzorec:
C₄H₉Cl Teplota varu: 51 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –25 °C Hustota: 0,85 g/cm³ Teplota vzplanutia: –27 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000816 Číslo CAS: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 OSN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,01561 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |