Tlačiť
Byreta kompaktní automatická, Schellbach, BLAUBRAND®
Dodávateľ: BRAND
23819 23820 23821
612-7170EA 168.47 EUR
612-7170 612-7171 612-7172
Byreta kompaktní automatická, Schellbach, BLAUBRAND®
Byrety
Lahev z borosilikátového skla 3.3, třída AS, Označení DE-M.
  • kalibrace na dodat 'TD, Ex'
  • Schellbachův pruh
  • odstranitelný kohout
Certifikácie: DIN EN ISO 385
Objednávacie informácie: Prosím objednejte svorky byret, podpěry a pryžové měchýře zvlášť.
Informace o dodávce: Dodávány jako hadička byrety, kohout s přesnou špičkou, plnící hadička (PVC) a 1000 ml PE lahev