1-Chloro-2-methylpropane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04181.18
L04181.30
L04181.18EA
56.56
EUR
L04181.18
L04181.30
1-Chloro-2-methylpropane ≥98%
1-Chloro-2-methylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 513-36-0
Molecular Formula: C4H9Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3975
Odour: Sweet
Melting Point: -131°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 635650
Merck Reference: 14,5138
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000954
Vzorec:
C₄H₉Cl Mw: 92.57 Teplota varu: 68…69 °C Teplota tavenia: –131 °C Hustota: 0.879 Teplota vzplanutia: –7 °C (19 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000954 Číslo CAS: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 OSN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,05155 |