Tlačiť
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H28483.06 H28483.03
H28483.06EA 696.75 EUR
H28483.06 H28483.03
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, Technical Grade
4-Hydroxy-3-methylbutanone
Purity: 85% CAS No.: 3393-64-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Refractive Index: 1.4325
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 90 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9908 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004739
Číslo CAS: 3393-64-4
EINECS: 222-238-6