Tlačiť
3-Hydroxy-3-methylbutanone 92%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
121440250 121440050
ACRO121440250EA 274.37 EUR
ACRO121440250 ACRO121440050
3-Hydroxy-3-methylbutanone 92%
3-Hydroxy-3-methylbutanone
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 140…141 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004460
Číslo CAS: 115-22-0
EINECS: 204-073-1
OSN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered