Tlačiť
4-methyl-2-pentanon 97, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
25655.295EA 127.38 EUR
25655.295 25655.364
4-methyl-2-pentanon 97, TECHNICAL
4-methyl-2-pentanon
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Mw: 100.16
Teplota varu: 117.4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –84 °C
Hustota: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008938
Číslo CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
OSN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %