Tlačiť
4-methyl-2-pentanon, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8049.1000EA 90.65 EUR
8049.1000 8049.2500
4-methyl-2-pentanon, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
4-methyl-2-pentanon
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Teplota varu: 117,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –84 °C
Hustota: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008938
Číslo CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
OSN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 15
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.002
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1