Tlačiť
4-methyl-2-pentanon 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
A11618.0F A11618.AP
A11618.0FEA 91.33 EUR
A11618.0F A11618.AP
4-methyl-2-pentanon 99
4-methyl-2-pentanon
Purity: 99% CAS No.: 108-10-1 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.3960 Odour: Mild Melting Point: -84° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 605399 Merck Reference: 14,5207 UN No.: 1245 MDL No.: MFCD00008938
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Mw: 100.16
Teplota varu: 117…118 °C
Teplota tavenia: –84 °C
Hustota: 0.801
Teplota vzplanutia: 13 °C (55 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008938
Číslo CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
OSN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable