Tlačiť
4-methyl-2-pentanon 99+%, Electronic Grade residue-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
327920010 327920025
ACRO327920010EA 91.86 EUR
ACRO327920010 ACRO327920025
4-methyl-2-pentanon 99+%, Electronic Grade residue-free
4-methyl-2-pentanon
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Teplota varu: 117,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –84 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008938
Číslo CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
OSN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm