Tlačiť
3-Methylbutanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05966.0250 8.05966.1000
8.05966.0250EA 43.72 EUR
8.05966.0250 8.05966.1000
3-Methylbutanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutanone
Vzorec: C₅H₁₀O
Teplota varu: 94 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –3 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008919
Číslo CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
OSN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 93 - 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53.33 hPa (19.9 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 475 °C
Evaporation number 5.6