Tlačiť
3,3-Dimethylbutanone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 128.36 EUR
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimethylbutanone 96%
3,3-Dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 106 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –52,5 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008846
Číslo CAS: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
OSN: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %