Tlačiť
Izobutyraldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01556.0100 8.01556.1000
8.01556.0100EA 32.93 EUR
8.01556.0100 8.01556.1000
Izobutyraldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Izobutyraldehyd
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 64 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006980
Číslo CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
OSN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 110 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 63 - 64.5 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Explosion Limit 1.6 - 11.0 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 165 °C
Saturation concentration 452 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid