Tlačiť
Izobutyraldehyd ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12106.0F A12106.AP A12106.PG
A12106.0FEA 108.3 EUR
A12106.0F A12106.AP A12106.PG
Izobutyraldehyd ≥98%
Izobutyraldehyd
Purity: 98% CAS No.: 78-84-2 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -24°(-11°F) Physical Form: Liquid Density: 0.794 Refractive Index: 1.3723 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -65° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 605330 Merck Reference: 14,5154 UN No.: 2045 MDL No.: MFCD00006980
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 63…65 °C
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,794
Teplota vzplanutia: –24 °C (–11 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006980
Číslo CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
OSN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5154