Tlačiť
Izobutyraldehyd 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122510010 122510025 122510100
ACRO122510010EA 66.99 EUR
ACRO122510010 ACRO122510025 ACRO122510100
Izobutyraldehyd 99+%
Izobutyraldehyd
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 63 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,79 g/cm³
Teplota vzplanutia: –24 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006980
Číslo CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
OSN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid ≤1.0 % (Isobutyric acid)