Tlačiť
2-Ethylhexyl bromide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
305331000 305335000
ACRO305331000EA 82.11 EUR
ACRO305331000 ACRO305335000
2-Ethylhexyl bromide 95%
2-Ethylhexyl bromide
Vzorec: C₈H₁₇Br
Mw: 193.13
Teplota varu: 75…77 °C (16 mmHg)
Hustota: 1.08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000220
Číslo CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %