1-Brom-2-methylpropan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 78-77-3
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -118°
Boiling Point: 90-92°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 1730915
Merck Reference: 14,5135
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000217
Vzorec:
C₄H₉Br Teplota varu: 90…92 °C Teplota tavenia: –118 °C Hustota: 1,255 Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000217 Číslo CAS: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 OSN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 14,5135 |