Tlačiť
1-Brom-2-methylpropan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23854.0B B23854.30
B23854.0BEA 137.99 EUR
B23854.0B B23854.30
1-Brom-2-methylpropan ≥98%
1-Bromo-2-methylpropane
Purity: 98+% CAS No.: 78-77-3 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.02 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -118° Boiling Point: 90-92° Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 1730915 Merck Reference: 14,5135 UN No.: 2342 MDL No.: MFCD00000217
Vzorec: C₄H₉Br
Teplota varu: 90…92 °C
Teplota tavenia: –118 °C
Hustota: 1,255
Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000217
Číslo CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
OSN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5135