1-Brom-2-methylpropan 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
168835000
168830025
168831000
ACRO168835000EA
143.2
EUR
ACRO168835000
ACRO168830025
ACRO168831000
1-Brom-2-methylpropan 98+%
1-Bromo-2-methylpropane
Vzorec:
C₄H₉Br Teplota varu: 90…92 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –119 °C Hustota: 1,26 g/cm³ Teplota vzplanutia: 18 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000217 Číslo CAS: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 OSN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 13,05152 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |