Tlačiť
n-Tridekan, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tridecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
91490-5ML 91490-50ML
91490-5MLEA 85.72 EUR
91490-5ML 91490-50ML
n-Tridekan, Supelco®
n-Tridekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Mw: 184.37
Teplota varu: 235.4
Teplota tavenia: –5.5 °C
Hustota: 0.7564 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008979
Číslo CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
OSN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c42cf66160d11a4004d21e6323072eee43f1a5&vid=b0de72c4b3fd6d9c0ca28ae4c64885442caf2a11&prid=web&clid=SAPDAM