n-Tridekan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tridecane
A18220.14
A18220.22
A18220.36
A18220.14EA
52.87
EUR
A18220.14
A18220.22
A18220.36
n-Tridekan ≥98%
n-Tridekan
Purity: 98+%
CAS No.: 629-50-5
Molecular Formula: C13H28
Formula Weight: 184.37
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -5°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1733089
MDL No.: MFCD00008979
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ Mw: 184.37 Teplota varu: 235 °C Teplota tavenia: –5 °C Hustota: 0.755 Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008979 Číslo CAS: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 OSN: 3295 ADR: 3 III |