Tlačiť
n-Tridekan 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tridecane
139510250 139511000 139515000
ACRO139510250EA 65.69 EUR
ACRO139510250 ACRO139511000 ACRO139515000
n-Tridekan 99+%
n-Tridekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Mw: 184.37
Teplota varu: 234 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 5…4 °C
Hustota: 0.75 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008979
Číslo CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %