Tlačiť
n-Tetradekan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
87140-250ML 87140-50ML
SIAL87140-250MLEA 188.13 EUR
SIAL87140-250ML SIAL87140-50ML
n-Tetradekan, Sigma-Aldrich®
n-Tetradekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Teplota varu: 253,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008986
Číslo CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM