n-Pentan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Pentane
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83632.320EA
212.07
EUR
83632.320
n-Pentan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
n-Pentane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Mw: 72,15 g/mol Teplota varu: 35…36 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –130 °C Hustota: 0,63 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009498 Číslo CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 OSN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) | Min. 99.00 % |
Water | Max. 0.0100 % |
Non-volatile residue | Max. 0.0005 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Fluorescence (as quinine) (254 nm) | Max. 0.001 ppm |
Fluorescence (as quinine) (365 nm) | Max. 0.001 ppm |
Transmittance (200 nm) | Min. 10.0 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 40.00 % |
Transmittance (215 nm) | Min. 70.00 % |
Transmittance (222 nm) | Min. 90.0 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 98.0 % |