Tlačiť
n-Pentan 95, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Pentane
26192.463EA 0 EUR
26192.463 26192.292 26192.554 26192.361
n-Pentan 95, TECHNICAL
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Mw: 72.15
Teplota varu: 35…36 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –130 °C
Hustota: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
OSN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 95 %
Boiling point 35 - 37 °C