n-Pentan 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Pentane
26185.297EA
115.76
EUR
26185.297
26185.322
26185.460
n-Pentan 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
n-Pentane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Mw: 72.15 Teplota varu: 35…36 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –130 °C Hustota: 0.63 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009498 Číslo CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 OSN: 1265 ADR: 3 II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Assay (C5 isomers) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.004 meq/g |
Boiling point | 35 - 37 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.625 - 0.632 |
Aromatics (as C6H6) | Max. 50 ppm |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |