Tlačiť
n-Pentan 99+% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389070010 389070025
ACRO389070010EA 114.72 EUR
ACRO389070010 ACRO389070025
n-Pentan 99+% for HPLC
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Teplota varu: 36 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –130 °C
Hustota: 0,626 g/cm³
Teplota vzplanutia: –49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
OSN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.0005 %