Tlačiť
n-Pentadekan, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
76509-25ML 76509-5ML
76509-25MLEA 379.46 EUR
76509-25ML 76509-5ML
n-Pentadekan, Supelco®
n-Pentadekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Teplota varu: 271 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 13…15 °C
Hustota: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008990
Číslo CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
OSN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b823a5d81fa846050a5d25e1ac8ce5765eeed7b&vid=4f461a0c4143d26d483347596050e7a1a51b2887&prid=web&clid=SAPDAM