Tlačiť
n-Oktan, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ100
74820-50ML 74820-5ML
74820-50MLEA 546.36 EUR
74820-50ML 74820-5ML
n-Oktan, Supelco®
n-Oktan
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
Mw: 114.23
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 8
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009556
Číslo CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
OSN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa9aed49c8a0f43f712529329f88e138428f78&vid=6291f1db7a17edf114996a1240d38af58843bd1c&prid=web&clid=SAPDAM