Tlačiť
n-Oktan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
26025.238EA 77.82 EUR
26025.238 26025.466
n-Oktan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Oktan
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
Teplota varu: 126 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009556
Číslo CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
OSN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Boiling point 125 - 127 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 50 ppm