Tlačiť
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in toluene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Bromopropyne
P51001-5KG P51001-125G P51001-50G P51001-625G
SIALP51001-5KGEA 2844.78 EUR
SIALP51001-5KG SIALP51001-125G SIALP51001-50G SIALP51001-625G
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in toluene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propagyl bromide
Vzorec: C₃H₃Br
Mw: 118.96
Teplota varu: 90
Teplota tavenia: -43
Číslo MDL: MFCD00000241
Číslo CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
OSN: 2924
ADR: 3 II