Tlačiť
Propargyl amine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
P50900-5G P50900-1G P50900-25G
SIALP50900-5GEA 105.09 EUR
SIALP50900-5G SIALP50900-1G SIALP50900-25G
Propargyl amine, Sigma-Aldrich®
Propargyl amine
Vzorec: C₃H₅N
Teplota varu: 83 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,867 g/cm³ (16 °C)
Číslo MDL: MFCD00008198
Číslo CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
OSN: 3286
ADR: 3,II