Tlačiť
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in toluene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Bromopropyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
81831-250ML 81831-50ML
SIAL81831-250MLEA 248.75 EUR
SIAL81831-250ML SIAL81831-50ML
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in toluene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propagyl bromide
Vzorec: C₃H₃Br
Mw: 118.96
Teplota varu: 90
Teplota tavenia: -43
Číslo MDL: MFCD00000241
Číslo CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
OSN: 2924
ADR: 3 II